Tisk…
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4472-1G PC4472-250MG PC4472-5G
APOSPC4472-1GEA 9660 CZK
APOSPC4472-1G APOSPC4472-250MG APOSPC4472-5G
Triphenylsulphonium nonaflate 99%
Triphenylsulphonium nonaflate
Photoinitiator/photoacid generator
Vzorec: C₁₈H₁₅S·C₄F₉O₃S
MW: 562.468 g/mol
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683476
CAS číslo: 144317-44-2