Tisk…
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4462-1G PC4462-5G PC4462-250MG
APOSPC4462-1GEA 2570 CZK
APOSPC4462-1G APOSPC4462-5G APOSPC4462-250MG
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Bod varu: 68…72 °C (7,8 mm Hg)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038876
CAS číslo: 273384-78-4