Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446186-1G
APOSPC446186-1GEA 17330 CZK
APOSPC446186-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide 95+%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
Vzorec: C₇H₄ClF₃N₂O
MW: 224,568 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00231793
CAS číslo: 338758-69-3