Tisk…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-(trifluoromethyl)picolinate
PC446183-1G PC446183-250MG PC446183-5G
APOSPC446183-1GEA 6950 CZK
APOSPC446183-1G APOSPC446183-250MG APOSPC446183-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,134 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11113409
CAS číslo: 455941-78-3