Tisk…
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446175-10G PC446175-1G PC446175-5G
APOSPC446175-10GEA 7050 CZK
APOSPC446175-10G APOSPC446175-1G APOSPC446175-5G
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09928980
CAS číslo: 135290-20-9