Tisk…
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446167-1G PC446167-5G
APOSPC446167-1GEA 3480 CZK
APOSPC446167-1G APOSPC446167-5G
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₆H₅F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520700
CAS číslo: 1065267-14-2