4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446151-1G
PC446151-5G
APOSPC446151-1GEA
3270
CZK
APOSPC446151-1G
APOSPC446151-5G
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
4-Chloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₃Cl₂FO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09859891 CAS číslo: 942035-77-0 |