Tisk…
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC446133-1G PC446133-5G
APOSPC446133-1GEA 2650 CZK
APOSPC446133-1G APOSPC446133-5G
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClFO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185361
CAS číslo: 771-67-5