2-(4-Fluorophenyl)acetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446129-1G
PC446129-5G
APOSPC446129-1GEA
2070
CZK
APOSPC446129-1G
APOSPC446129-5G
2-(4-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(4-Fluorophenyl)acetamide
Vzorec:
C₈H₈FNO MW: 153,154 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03576227 CAS číslo: 332-29-6 |