Tisk…
2-Chloro-N-(6-chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-yl)acetamide 95+%
PC446093-1G PC446093-500MG
APOSPC446093-1GEA 11740 CZK
APOSPC446093-1G APOSPC446093-500MG
2-Chloro-N-(6-chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-yl)acetamide 95+%
2-Chloro-N-(6-chloro-4-trifluoromethylpyridin-2-yl)acetamide
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃N₂O
MW: 273,039 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981216
CAS číslo: 1311279-82-9