Tisk…
5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446089-1G PC446089-5G
APOSPC446089-1GEA 5460 CZK
APOSPC446089-1G APOSPC446089-5G
5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole 95+%
5-Chloro-3-(3-fluorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Vzorec: C₈H₄ClFN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052448
CAS číslo: 138426-26-3