Tisk…
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446086-1G PC446086-5G
APOSPC446086-1GEA 3270 CZK
APOSPC446086-1G APOSPC446086-5G
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan 95+%
3-Cyano-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00525589
CAS číslo: 1053656-28-2