Tisk…
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446072-1G PC446072-250MG
APOSPC446072-1GEA 12700 CZK
APOSPC446072-1G APOSPC446072-250MG
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Vzorec: C₁₂H₉BrF₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115403
CAS číslo: 439134-78-8