Tisk…
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446061-1G PC446061-500MG PC446061-5G
APOSPC446061-1GEA 7540 CZK
APOSPC446061-1G APOSPC446061-500MG APOSPC446061-5G
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Vzorec: C₇H₅F₃NO₃·Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981460
CAS číslo: 1311283-96-1