Tisk…
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446060-1G PC446060-500MG
APOSPC446060-1GEA 9030 CZK
APOSPC446060-1G APOSPC446060-500MG
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O
MW: 214,144 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00488311
CAS číslo: 298207-18-8