6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446058-1G
PC446058-500MG
APOSPC446058-1GEA
9030
CZK
APOSPC446058-1G
APOSPC446058-500MG
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
6-Fluoro-quinoxaline-2,3-diol
Vzorec:
C₈H₅FN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00629759 CAS číslo: 61875-34-1 |