3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446055-1G
PC446055-5G
APOSPC446055-1GEA
5720
CZK
APOSPC446055-1G
APOSPC446055-5G
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₂H₈F₃NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042908 CAS číslo: 220652-98-2 |