Tisk…
2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC446053-500MG
APOSPC446053-500MGEA 9060 CZK
APOSPC446053-500MG
2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃NO₂S
MW: 280,052 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142817
CAS číslo: 1208081-79-1
UN: 3265
ADR: 8,II