Tisk…
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC446043-100MG PC446043-250MG
APOSPC446043-100MGEA 5000 CZK
APOSPC446043-100MG APOSPC446043-250MG
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole 90%
2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-benzothiazole
Vzorec: C₉H₅ClF₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040746
CAS číslo: 110704-50-2