Tisk…
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446036-1G PC446036-500MG
APOSPC446036-1GEA 17860 CZK
APOSPC446036-1G APOSPC446036-500MG
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11227256
CAS číslo: 862120-75-0