Tisk…
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC446034-1G PC446034-250MG
APOSPC446034-1GEA 10910 CZK
APOSPC446034-1G APOSPC446034-250MG
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClFNO₂S
MW: 195,599 g/mol
Bod varu: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11227180
CAS číslo: 1089330-70-0
UN: 3265
ADR: 8,II