Tisk…
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446033-1G PC446033-5G
APOSPC446033-1GEA 5200 CZK
APOSPC446033-1G APOSPC446033-5G
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00106513
CAS číslo: 34898-30-1