Tisk…
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446029-1G PC446029-5G
APOSPC446029-1GEA 8770 CZK
APOSPC446029-1G APOSPC446029-5G
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
N-Methyl-N-(6-morpholin-4'-yl-3-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)hydrazine
Vzorec: C₁₁H₁₄F₃N₅O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052406
CAS číslo: 1053658-19-7