Tisk…
Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446025-1G PC446025-5G
APOSPC446025-1GEA 5200 CZK
APOSPC446025-1G APOSPC446025-5G
Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Vzorec: C₁₃H₁₃F₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568347
CAS číslo: 1053657-44-5