Tisk…
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446024-1G PC446024-5G
APOSPC446024-1GEA 6220 CZK
APOSPC446024-1G APOSPC446024-5G
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Vzorec: C₁₁H₈ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568333
CAS číslo: 466664-94-8