Tisk…
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446020-1G PC446020-5G
APOSPC446020-1GEA 10580 CZK
APOSPC446020-1G APOSPC446020-5G
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[3-Bromo-6-(morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Vzorec: C₁₂H₁₆BrF₃N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052388
CAS číslo: 1089330-42-6