Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC446017-10G PC446017-1G
APOSPC446017-10GEA 11150 CZK
APOSPC446017-10G APOSPC446017-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772878
CAS číslo: 63968-84-3