Tisk…
N-[6-(Morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446015-1G PC446015-5G
APOSPC446015-1GEA 8400 CZK
APOSPC446015-1G APOSPC446015-5G
N-[6-(Morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[6-(Morpholin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Vzorec: C₁₂H₁₇F₃N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052353
CAS číslo: 1053659-51-0