Tisk…
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC446014-1G PC446014-5G
APOSPC446014-1GEA 6950 CZK
APOSPC446014-1G APOSPC446014-5G
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
4'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₉BrClF₃N₂O
MW: 345,543 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052351
CAS číslo: 1053659-46-3