Tisk…
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC445056-250MG PC445056-1G PC445056-5G
APOSPC445056-250MGEA 2200 CZK
APOSPC445056-250MG APOSPC445056-1G APOSPC445056-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 97%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClFN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659500
CAS číslo: 884495-10-7