Tisk…
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoropyridine-2,3-diamine
PC445029-1G PC445029-5G
APOSPC445029-1GEA 3270 CZK
APOSPC445029-1G APOSPC445029-5G
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Vzorec: C₅H₆FN₃
MW: 127,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08062986
CAS číslo: 212268-13-8