Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoropyridin-2(1H)-one
PC445022-5G
APOSPC445022-5GEA 2570 CZK
APOSPC445022-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₃BrFNO
MW: 191,986 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375017
CAS číslo: 156772-63-3