Tisk…

2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Acetyl-5-fluoro-2-methoxyphenol, 5-Acetyl-4-fluoro-2-hydroxyanisole, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one

PC4446-1G PC4446-5G PC4446-25G
APOSPC4446-1GEA 622 CZK
APOSPC4446-1G APOSPC4446-5G APOSPC4446-25G
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11101445
CAS číslo: 1065076-49-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR