4-Amino-3-fluorophenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4414-100MG
PC4414-250MG
PC4414-1G
APOSPC4414-100MGEA
2870
CZK
APOSPC4414-100MG
APOSPC4414-250MG
APOSPC4414-1G
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid 97%
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid
Vzorec:
C₈H₈FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094244 CAS číslo: 503315-77-3 |