Tisk…
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4402-1G PC4402-5G PC4402-100MG
APOSPC4402-1GEA 5000 CZK
APOSPC4402-1G APOSPC4402-5G APOSPC4402-100MG
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFNO₃
Bod varu: 109…110 °C (2 mm Hg)
Bod tání: 23…25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094235
CAS číslo: 157665-51-5
UN: 3261
ADR: 8,III