Tisk…
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC4393-1G PC4393-5G PC4393-10G
APOSPC4393-1GEA 870 CZK
APOSPC4393-1G APOSPC4393-5G APOSPC4393-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840208
CAS číslo: 402-12-0