Tisk…
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4389Q-5G PC4389Q-1G
APOSPC4389Q-5GEA 6720 CZK
APOSPC4389Q-5G APOSPC4389Q-1G
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Heptafluorobenzyl iodide
Vzorec: C₇F₇I
Bod varu: 153 °C
Hustota: 2,185 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153184
CAS číslo: 79865-03-5
UN: 1760
ADR: 8,II