Tisk…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzotrifluoride, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC4377L-10G PC4377L-5G PC4377L-1G
APOSPC4377L-10GEA 3870 CZK
APOSPC4377L-10G APOSPC4377L-5G APOSPC4377L-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Bod varu: 222…223 °C
Hustota: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061182
CAS číslo: 80141-94-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III