Tisk…
1,2-Dibromofluoroethylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4364-5G PC4364-1G
APOSPC4364-5GEA 20800 CZK
APOSPC4364-5G APOSPC4364-1G
1,2-Dibromofluoroethylene
1,2-Dibromofluoroethylene
Vzorec: C₂HBr₂F
Bod varu: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02913516
CAS číslo: 358-98-5