Tisk…
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4362-1G PC4362-5G
APOSPC4362-1GEA 7440 CZK
APOSPC4362-1G APOSPC4362-5G
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene
Vzorec: C₂HBr₂F
Bod varu: 90…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02913515
CAS číslo: 358-96-3