Tisk…
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4353-1G PC4353-25G PC4353-5G
APOSPC4353-1GEA 953 CZK
APOSPC4353-1G APOSPC4353-25G APOSPC4353-5G
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₄F₆O
Bod varu: 63…65 °C (15 mm Hg)
Hustota: 1,433 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061276
CAS číslo: 74853-66-0
UN: 1993
ADR: 3,III