Tisk…
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC43512-1G PC43512-250MG PC43512-5G
APOSPC43512-1GEA 1660 CZK
APOSPC43512-1G APOSPC43512-250MG APOSPC43512-5G
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18417405
CAS číslo: 1261846-02-9