Tisk…
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Undecafluoro(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC4325-25G PC4325-5G
APOSPC4325-25GEA 5200 CZK
APOSPC4325-25G APOSPC4325-5G
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Perfluoro(ethylcyclohexane)
Vzorec: C₈F₁₆
MW: 400,06 g/mol
Bod varu: 100…102 °C
Bod tání: –60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066613
CAS číslo: 335-21-7