Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4314-5G PC4314-1G
APOSPC4314-5GEA 4630 CZK
APOSPC4314-5G APOSPC4314-1G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate
Vzorec: C₈HF₇O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784266
CAS číslo: 142685-25-4
UN: 3272
ADR: 3,III