Tisk…
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC430597-1G PC430597-250MG
APOSPC430597-1GEA 8440 CZK
APOSPC430597-1G APOSPC430597-250MG
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Bod tání: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06809227
CAS číslo: 37522-19-3