Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC430579-10G PC430579-5G
APOSPC430579-10GEA 0 CZK
APOSPC430579-10G APOSPC430579-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,008 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739493
CAS číslo: 399-00-8