Tisk…
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC430570-250MG PC430570-1G
APOSPC430570-250MGEA 4570 CZK
APOSPC430570-250MG APOSPC430570-1G
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₅F₃OS
MW: 230,206 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD20926386
CAS číslo: 1353011-97-8