Tisk…
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC430539-100MG PC430539-250MG PC430539-1G
APOSPC430539-100MGEA 8960 CZK
APOSPC430539-100MG APOSPC430539-250MG APOSPC430539-1G
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Vzorec: C₈H₇FN₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14585423
CAS číslo: 1206969-56-3