Tisk…
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC430294-1G PC430294-250MG
APOSPC430294-1GEA 5690 CZK
APOSPC430294-1G APOSPC430294-250MG
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₇F₂NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16250751
CAS číslo: 1209780-71-1