Tisk…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC430287-100MG PC430287-250MG
APOSPC430287-100MGEA 5100 CZK
APOSPC430287-100MG APOSPC430287-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid 95+%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₈FNO₄
MW: 247,263 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17015060
CAS číslo: 1241725-64-3